7-Cloroindolina-2,3-diona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H55594.03
H55594.06
H55594.03EA
40.7
EUR
H55594.03
H55594.06
7-Cloroindolina-2,3-diona 97%
7-Cloroindolina-2,3-diona
Purity: 97%
CAS No.: 7477-63-6
Molecular Formula: C8H4ClNO2
Formula Weight: 181.58
Physical Form: Solid
Appearance: Orange
Melting Point: 187-191°
MDL No.: MFCD00022796
Formula:
C₈H₄ClNO₂ Pto. de fusión: 187…191 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022796 Núm. CAS: 7477-63-6 |