1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H55747.MD
H55747.03
H55747.06
H55747.MDEA
76.2
EUR
H55747.MD
H55747.03
H55747.06
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Purity: 98%
CAS No.: 27318-90-7
Molecular Formula: C12H6N2O2
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 260° dec.
MDL No.: MFCD00014473
Formula:
C₁₂H₆N₂O₂ MW: 210,19 g/mol Pto. de fusión: 260 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014473 Núm. CAS: 27318-90-7 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)