Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(2R,3R)-Di-tert-butyl 2,3-dihydroxysuccinate, L-(+)-Tartaric Acid Di-tert-Butyl Ester
H55860.MD
H55860.03
H55860.MDEA
210
EUR
H55860.MD
H55860.03
Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate 99%
Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate
Purity: 99%
CAS No.: 117384-45-9
Molecular Formula: C12H22O6
Formula Weight: 262.30
Flash Point: 109°(228°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.143
Appearance: White
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 5026723
Optical Rotation: +11° (c=1 in acetone)
MDL No.: MFCD00192000
Formula:
C₁₂H₂₂O₆ MW: 262.30 g/mol Pto. de fusión: 90…92 °C Densidad: 1.143 Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192000 Núm. CAS: 117384-45-9 |