1-Acetyladamantane 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H55889.03
H55889.06
H55889.03EA
43.4
EUR
H55889.03
H55889.06
1-Acetyladamantane 99%
1-Acetyladamantane
Purity: 99%
CAS No.: 1660-04-4
Molecular Formula: C12H18O
Formula Weight: 178.27
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 53-55°
MDL No.: MFCD00074739
Formula:
C₁₂H₁₈O Pto. de fusión: 53…55 °C Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074739 Núm. CAS: 1660-04-4 EINECS: 216-761-9 |