3-Amino-1-propanesulphonic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tramiprosate, Homotaurine, 3-Aminopropane-1-sulphonic acid, 3APS
H55918.03
H55918.06
H55918.14
H55918.03EA
47.2
EUR
H55918.03
H55918.06
H55918.14
3-Amino-1-propanesulphonic acid 97%
3-Amino-1-propanesulphonic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3687-18-1
Molecular Formula: C3H9NO3S
Formula Weight: 139.17
Melting Point: 293° dec
MDL No.: MFCD00008225
Formula:
C₃H₉NO₃S MW: 139,17 g/mol Pto. de fusión: 293 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008225 Núm. CAS: 3687-18-1 EINECS: 222-977-4 Índice Merck: 14,10218 |