2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H55922.03 H55922.06
H55922.03EA 96.8 EUR
H55922.03 H55922.06
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol 99%
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol
Purity: 99% CAS No.: 41031-50-9 Molecular Formula: C17H22O Formula Weight: 242.36 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 128-130° MDL No.: MFCD00168147
Formula: C₁₇H₂₂O
MW: 242,362 g/mol
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168147
Núm. CAS: 41031-50-9