Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-imidazolecarboxylate, Methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
H55932.03
H55932.06
H55932.03EA
124
EUR
H55932.03
H55932.06
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 17325-26-7
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00216584
Formula:
C₅H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 154…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216584 Núm. CAS: 17325-26-7 |