Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Benzyl glycinate 4-methylbenzenesulphonate, H-Gly-OBzl.Tos-OH, H-Gly-OBzl.TosOH
H56016.06
H56016.14
H56016.06EA
48.4
EUR
H56016.06
H56016.14
Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate 99%
Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 1738-76-7
Molecular Formula: C9H11NO2.C7H8O3S
Formula Weight: 337.39
Melting Point: 132-134°
Beilstein Reference: 3600116
MDL No.: MFCD00035425
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 337,39 g/mol Pto. de fusión: 132…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035425 Núm. CAS: 1738-76-7 EINECS: 217-094-6 |