Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H56029.06
H56029.14
H56029.06EA
117
EUR
H56029.06
H56029.14
Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Purity: 98%
CAS No.: 37943-90-1
Molecular Formula: C17H14NP
Formula Weight: 263.27
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD00192108
Formula:
C₁₇H₁₄NP Pto. de fusión: 82…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192108 Núm. CAS: 37943-90-1 |