3-Boc-3-methylamino azetidine hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H56060.MD
H56060.03
H56060.MDEA
91.1
EUR
H56060.MD
H56060.03
3-Boc-3-methylamino azetidine hydrochloride 95%
3-Boc-3-methylamino azetidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 577777-20-9
Molecular Formula: C9H18N2O2.HCl
Formula Weight: 222.72
MDL No.: MFCD12963843
Formula:
C₉H₁₉ClN₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12963843 Núm. CAS: 577777-20-9 |