3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H56124.03
H56124.06
H56124.03EA
43.6
EUR
H56124.03
H56124.06
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol 96%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
Purity: 96%
CAS No.: 3749-36-8
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 92-93°/25mm
MDL No.: MFCD00051507
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 92…93 °C (25 mmHg) Densidad: 1,101 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) |
Número MDL:
MFCD00051507 Núm. CAS: 3749-36-8 EINECS: 223-150-0 |