9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2,7-Dibromo-9,9-didodecyl-9H-fluorene
H56320.14
H56320.22
H56320.14EA
178
EUR
H56320.14
H56320.22
9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene 98%
9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene
Purity: 98%
CAS No.: 286438-45-7
Molecular Formula: C37H56Br2
Formula Weight: 660.65
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 50-55°
Boiling Point: 180°/0.15mm
MDL No.: MFCD03427215
Formula:
C₃₇H₅₆Br₂ MW: 660,65 g/mol Pto. Ebullición: 180 °C (0,15 mmHg) Pto. de fusión: 50…55 °C Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427215 Núm. CAS: 286438-45-7 |