5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H56337.06
H56337.14
H56337.06EA
90.4
EUR
H56337.06
H56337.14
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 99%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Purity: 99%
CAS No.: 4805-22-5
Molecular Formula: C8H4Br2S2
Formula Weight: 324.06
Melting Point: 144-146°
MDL No.: MFCD00219110
Formula:
C₈H₄Br₂S₂ Pto. de fusión: 144…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00219110 Núm. CAS: 4805-22-5 |