4-Bromo-1-indanone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H56937.06
H56937.09
H56937.06EA
181
EUR
H56937.06
H56937.09
4-Bromo-1-indanone 97%
4-Bromo-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 15115-60-3
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 95-99°
MDL No.: MFCD01719772
Formula:
C₉H₇BrO Pto. de fusión: 95…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01719772 Núm. CAS: 15115-60-3 |