2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H56952.14
H56952.22
H56952.14EA
271
EUR
H56952.14
H56952.22
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene 98%
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 189367-54-2
Molecular Formula: C25H32Br2
Formula Weight: 492.33
Melting Point: 67-71°
MDL No.: MFCD03427215
Formula:
C₂₅H₃₂Br₂ Pto. de fusión: 67…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427215 Núm. CAS: 189367-54-2 |