Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H57239.03
H57239.06
H57239.03EA
63.1
EUR
H57239.03
H57239.06
Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 65550-32-5
Molecular Formula: C9H11NO2.HCl
Formula Weight: 201.65
Melting Point: 145-151°
MDL No.: MFCD09991690
Formula:
C₉H₁₁NO₂·HCl Pto. de fusión: 145…151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09991690 Núm. CAS: 65550-32-5 |