[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl)methanol
H57413.MD
H57413.ME
H57413.MDEA
56.1
EUR
H57413.MD
H57413.ME
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Purity: 95%
CAS No.: 22633-44-9
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 100°(212°F)
Boiling Point: 242°
MDL No.: MFCD09800598
Formula:
C₅H₉BrO₂ MW: 181.04 g/mol Pto. Ebullición: 242 °C Densidad: 1.598 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800598 Núm. CAS: 22633-44-9 |