2-n-Propylheptanoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H57414.MD
H57414.03
H57414.MDEA
64
EUR
H57414.MD
H57414.03
2-n-Propylheptanoic acid 97%
2-n-Propylheptanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 31080-39-4
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
MDL No.: MFCD01723758
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01723758 Núm. CAS: 31080-39-4 |