Methyl-2-oxoindane-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H57535.03
H57535.06
H57535.03EA
68.5
EUR
H57535.03
H57535.06
Methyl-2-oxoindane-1-carboxylate 97%
Methyl-2-oxoindane-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 104620-34-0
Molecular Formula: C11H10O3
Formula Weight: 190.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 63-70°
MDL No.: MFCD06200715
Formula:
C₁₁H₁₀O₃ Pto. de fusión: 63…70 °C |
Número MDL:
MFCD06200715 Núm. CAS: 104620-34-0 |