Oxetane-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H57578.MD
H57578.ME
H57578.MDEA
464
EUR
H57578.MD
H57578.ME
Oxetane-3-carboxylic acid 95%
Oxetane-3-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 114012-41-8
Molecular Formula: C4H6O3
Formula Weight: 102.09
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 115°(239°F)
Boiling Point: 244°
MDL No.: MFCD08669505
Formula:
C₄H₆O₃ MW: 102.09 g/mol Pto. Ebullición: 244 °C Densidad: 1.374 Pto. de inflamación: 115 °C (239 °F) |
Número MDL:
MFCD08669505 Núm. CAS: 114012-41-8 |