2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H57579.MD
H57579.ME
H57579.MDEA
310
EUR
H57579.MD
H57579.ME
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Purity: 95%
CAS No.: 220290-68-6
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 63°(145°F)
Boiling Point: 187°
MDL No.: MFCD14586455
Formula:
C₆H₁₁NO Pto. Ebullición: 187 °C Densidad: 1,08 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14586455 Núm. CAS: 220290-68-6 |