1-Benzyl-5-bromoindole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Benzyl-5-bromo-1H-indole
H57676.03 H57676.06
H57676.03EA 87.2 EUR
H57676.03 H57676.06
1-Benzyl-5-bromoindole 97%
1-Benzyl-5-bromoindole
Purity: 97% CAS No.: 10075-51-1 Molecular Formula: C15H12BrN Formula Weight: 286.17 MDL No.: MFCD04337704
Formula: C₁₅H₁₂BrN
MW: 286.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04337704
Núm. CAS: 10075-51-1