4-Keto-L-proline hydrobromide ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Oxo-L-proline hydrobromide
H57691.MD
H57691.03
H57691.MDEA
51.8
EUR
H57691.MD
H57691.03
4-Keto-L-proline hydrobromide ≥90%
4-Keto-L-proline hydrobromide
Purity: 90+%
CAS No.: 75776-67-9
Molecular Formula: C5H7NO3.HBr
Formula Weight: 210.03
Melting Point: 134-140°
Optical Rotation: -32° (c=0.5 in methanol)
MDL No.: MFCD12024572
Formula:
C₅H₈BrNO₃ Pto. de fusión: 134…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12024572 Núm. CAS: 75776-67-9 |