2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H57834.MD
H57834.ME
H57834.MDEA
328
EUR
H57834.MD
H57834.ME
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Purity: 97%
CAS No.: 1429056-28-9
Molecular Formula: C7H13NO.0.5C2H2O4
Formula Weight: 172.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Density: 1.048
Appearance: White to grey
Melting Point: 208°
MDL No.: MFCD11035888
Formula:
C₇H₁₃NO·½C₂H₂O₄ Pto. de fusión: 208 °C Densidad: 1,048 |
Número MDL:
MFCD11035888 Núm. CAS: 1429056-28-9 |