(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H57871.MD
H57871.03
H57871.MDEA
138
EUR
H57871.MD
H57871.03
(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Purity: 95%
CAS No.: 110013-18-8
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 173-177°
MDL No.: MFCD09607969
Formula:
C₅H₁₁NO Pto. Ebullición: 173…177 °C Densidad: 0,979 |
Número MDL:
MFCD09607969 Núm. CAS: 110013-18-8 |