(S)-(+)-Pyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (S)-(+)-Pyrrolidine-3-carboxylic Acid
H57895.MD H57895.03
H57895.MDEA 87.5 EUR
H57895.MD H57895.03
(S)-(+)-Pyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(S)-(+)-Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 72580-53-1 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 185-191° Beilstein Reference: 3537293 Optical Rotation: +18° (c=2 in water) MDL No.: MFCD06738463
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Pto. de fusión: 185…191 °C
Número MDL: MFCD06738463
Núm. CAS: 72580-53-1