Oxetan-3-ol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Hydroxyoxetane
H57928.06
H57928.03
H57928.06EA
142
EUR
H57928.06
H57928.03
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Purity: 95%
CAS No.: 7748-36-9
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 153°
MDL No.: MFCD09056790
Formula:
C₃H₆O₂ MW: 74.08 g/mol Pto. Ebullición: 153 °C Densidad: 1.167 Pto. de inflamación: 87 °C (189 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09056790 Núm. CAS: 7748-36-9 |