2-n-Propyl-1-pentanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 58175-57-8
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 72°(162°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.83
Refractive Index: 1.4300
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 80-82°/12mm
MDL No.: MFCD00010260
Formula:
C₈H₁₈O Pto. Ebullición: 80…82 °C (12 mmHg) Densidad: 0,83 Pto. de inflamación: 72 °C (162 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010260 Núm. CAS: 58175-57-8 |