4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Scientific
H58401.03
H58401.06
H58401.03EA
103
EUR
H58401.03
H58401.06
4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 1239481-05-0
Molecular Formula: C13H19BN3O2
Formula Weight: 260.12
MDL No.: MFCD20922785
Formula:
C₁₃H₁₉BN₃O₂ MW: 260,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20922785 Núm. CAS: 1239481-05-0 |