tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl thiazol-2-ylcarbamate
H58561.06
H58561.15
H58561.06EA
170
EUR
H58561.06
H58561.15
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Purity: 97%
CAS No.: 170961-15-6
Molecular Formula: C8H12N2O2S
Formula Weight: 200.25
Melting Point: 180-185°
MDL No.: MFCD09038327
Formula:
C₈H₁₂N₂O₂S Pto. de fusión: 180…185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09038327 Núm. CAS: 170961-15-6 |