3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(2-Pyridyl)propionic Acid
H58619.03 H58619.06
H58619.03EA 153 EUR
H58619.03 H58619.06
3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 15197-75-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 MDL No.: MFCD00995159
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00995159
Núm. CAS: 15197-75-8