3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4-Pyridyl)propionic Acid
H58655.03
H58655.06
H58655.03EA
168
EUR
H58655.03
H58655.06
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6318-43-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 231°
Beilstein Reference: 122234
MDL No.: MFCD00084846
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151,17 g/mol Pto. de fusión: 231 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084846 Núm. CAS: 6318-43-0 |