Boc-D-Pyr-OH 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H58701.03 H58701.06
H58701.03EA 51.3 EUR
H58701.03 H58701.06
Boc-D-Pyr-OH 97%
Boc-D-Pyr-OH
Purity: 97% CAS No.: 160347-90-0 Molecular Formula: C10H15NO5 Formula Weight: 229.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 111-116° Optical Rotation: +35° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD08458561
Formula: C₁₀H₁₅NO₅
Pto. de fusión: 111…116 °C
Número MDL: MFCD08458561
Núm. CAS: 160347-90-0