4-(1-Hydroxyethyl)pyridine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(Pyridin-4-yl)ethanol, 1-(Pyridin-4-yl)ethan-1-ol
H58711.06
H58711.15
H58711.06EA
119
EUR
H58711.06
H58711.15
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine 97%
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 42732-22-9
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 51-55°
MDL No.: MFCD00077867
Formula:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Pto. de fusión: 51…55 °C |
Número MDL:
MFCD00077867 Núm. CAS: 23389-75-5 |