3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-trimethylsilanylethynyl-phenyl)-[1,3,2]dioxaborolane
H58731.03
H58731.06
H58731.03EA
72.5
EUR
H58731.03
H58731.06
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 915402-03-8
Molecular Formula: C17H25BO2Si
Formula Weight: 300.28
Melting Point: 86-90°
MDL No.: MFCD08706285
Formula:
C₁₇H₂₅BO₂Si MW: 300,28 g/mol Pto. de fusión: 86…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08706285 Núm. CAS: 915402-03-8 |