N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl N-(4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate, tert-Butyl (4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate
H59398.03
H59398.03EA
316
EUR
H59398.03
N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline 96%
N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline
Purity: 96%
CAS No.: 868735-43-7
Molecular Formula: C11H13BrFNO2
Formula Weight: 290.13
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 14460051
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD11976284
Formula:
C₁₁H₁₃BrFNO₂ MW: 290,132 g/mol Pto. de fusión: 68…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11976284 Núm. CAS: 868735-43-7 ADR: 6.1,III |