(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H60639.MD
H60639.03
H60639.MDEA
141
EUR
H60639.MD
H60639.03
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine ≥97%
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Purity: 97+%
CAS No.: 799297-44-2
Molecular Formula: C21H22NP
Formula Weight: 319.38
Melting Point: 105-109°
Optical Rotation: -140° (c=0.5 in chloroform)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD17018768
Formula:
C₂₁H₂₂NP Pto. de fusión: 105…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17018768 Núm. CAS: 799297-44-2 ADR: 8,III |