Iterbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), en polvo < 200 mesh
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
45920.04
45920.09
45920.18
45920.04EA
186
EUR
45920.04
45920.09
45920.18
Iterbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), en polvo < 200 mesh
Iterbio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-64-4
Physical Form: Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011286
Formula:
Yb MW: 173,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011286 Núm. CAS: 7440-64-4 EINECS: 231-173-2 UN: 3089 ADR: 4.1,II |