2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, Riluzole
H61328.06
H61328.14
H61328.06EA
125
EUR
H61328.06
H61328.14
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 1744-22-5
Molecular Formula: C8H5F3N2OS
Formula Weight: 234.20
Physical Form: Solid
Appearance: White to yellow
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 748759
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00210213
Formula:
C₈H₅F₃N₂OS Pto. de fusión: 114…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210213 Núm. CAS: 1744-22-5 ADR: 6.1,II |