N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]hexanoic Acid, 6-(Boc-amino)hexanoic Acid, Boc-6-Ahx-OH, N-Boc-6-aminohexanoic Acid, Boc-ε-Acp-OH
H61350.06
H61350.14
H61350.06EA
98
EUR
H61350.06
H61350.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 6404-29-1
Molecular Formula: C11H21NO4
Formula Weight: 231.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 35-40°
Beilstein Reference: 2049561
MDL No.: MFCD00037798
Formula:
C₁₁H₂₁NO₄ Pto. de fusión: 35…40 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00037798 Núm. CAS: 6404-29-1 |