5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H61474.06
H61474.14
H61474.06EA
135
EUR
H61474.06
H61474.14
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 98%
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 42518-98-9
Molecular Formula: C5H2Cl2OS
Formula Weight: 181.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 4°
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00043886
Formula:
C5H2Cl2OS Pto. de fusión: 4 °C |
Número MDL:
MFCD00043886 Núm. CAS: 42518-98-9 ADR: 8,II |