Tiofeno-3-metilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H61487.03
H61487.06
H61487.03EA
196
EUR
H61487.03
H61487.06
Tiofeno-3-metilamina 97%
Tiofeno-3-metilamina
Purity: 97%
CAS No.: 27757-86-4
Molecular Formula: C5H7NS
Formula Weight: 113.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 102°/15mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01529872
Formula:
C₅H₇NS Pto. Ebullición: 102 °C (15 mmHg) Densidad: 1,130 |
Número MDL:
MFCD01529872 Núm. CAS: 27757-86-4 ADR: 8,III |