(5-bromothien-2-yl)methanol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(5-Bromothien-2-yl)methanol, 5-Bromo-2-thiophenemethanol
H61493.06
H61493.14
H61493.06EA
185
EUR
H61493.06
H61493.14
(5-bromothien-2-yl)methanol 95%
(5-bromothien-2-yl)methanol
Purity: 95%
CAS No.: 79387-71-6
Molecular Formula: C5H5BrOS
Formula Weight: 193.06
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
MDL No.: MFCD06202626
Formula:
C₅H₅BrOS MW: 193,058 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06202626 Núm. CAS: 79387-71-6 |