3-Bromo-5-methylaniline 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H61519.03
H61519.06
H61519.03EA
70.7
EUR
H61519.03
H61519.06
3-Bromo-5-methylaniline 98%
3-Bromo-5-methylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 74586-53-1
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.05
Physical Form: Powder
Appearance: Brown
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD11845553
Formula:
C7H8BrN MW: 186,05 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11845553 Núm. CAS: 74586-53-1 EINECS: 277-932-1 ADR: 6.1,III |