N-Boc-L-threonine methyl ester 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H61545.06 H61545.14
H61545.06EA 86.2 EUR
H61545.06 H61545.14
N-Boc-L-threonine methyl ester 95%
N-Boc-L-threonine methyl ester
Purity: 95% CAS No.: 79479-07-5 Molecular Formula: C10H19NO5 Formula Weight: 233.26 Physical Form: Viscous liquid Refractive Index: 1.4500 Appearance: Yellow Boiling Point: 206° MDL No.: MFCD00270479
Formula: C₁₀H₁₉NO₅
Pto. Ebullición: 206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270479
Núm. CAS: 79479-07-5