Boc-DAP(Z)-OH·DCHA 98%
Proveedor: Thermo Scientific
H61558.06
H61558.06EA
155
EUR
H61558.06
Boc-DAP(Z)-OH·DCHA 98%
Boc-DAP(Z)-OH·DCHA
Purity: 98%
CAS No.: 65710-58-9
Molecular Formula: C16H22N2O6.C12H23N
Formula Weight: 385.54
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 4100906
MDL No.: MFCD00236880
Formula:
C₂₈H₄₅N₃O₆ MW: 519,683 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236880 Núm. CAS: 65710-58-9 |