(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Boc-β-iodo-Ala-OMe, BOC-3-iodo-L-alanine methyl ester, N-Boc-3-iodo-L-alanine Methyl Ester, Boc-β-Iodo-Ala-OMe, Boc-Ala(3-I)-OMe
H61638.03 H61638.06
H61638.03EA 81.5 EUR
H61638.03 H61638.06
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 98%
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Purity: 98% CAS No.: 93267-04-0 Molecular Formula: C9H16INO4 Formula Weight: 329.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 50-52° Beilstein Reference: 4422011 MDL No.: MFCD00216579
Formula: C₉H₁₆INO₄
MW: 329.13 g/mol
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216579
Núm. CAS: 93267-04-0