(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Boc-Tyr(Me)-OH, N-Boc-O-methyl-L-tyrosine
H61820.03 H61820.06
H61820.03EA 69.2 EUR
H61820.03 H61820.06
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 53267-93-9 Molecular Formula: C15H21NO5 Formula Weight: 295.33 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00065603
Formula: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065603
Núm. CAS: 53267-93-9