Ácido 3-bromoantranilico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-3-bromobenzoic acid
H61925.03
H61925.06
H61925.03EA
62.8
EUR
H61925.03
H61925.06
Ácido 3-bromoantranilico 97%
3-Bromoanthranilic acid
Purity: 97%
CAS No.: 20776-51-6
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Flash Point: 161°(322°F)
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 174-178°
Beilstein Reference: 2936928
MDL No.: MFCD03618453
Formula:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,03 g/mol Pto. de fusión: 174…178 °C Pto. de inflamación: 161 °C (322 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03618453 Núm. CAS: 20776-51-6 |