4-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,6-Dimethylpyridin-4-amine
H61970.03
H61970.06
H61970.03EA
123
EUR
H61970.03
H61970.06
4-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 3512-80-9
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Physical Form: Solid
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00130078
Formula:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130078 Núm. CAS: 3512-80-9 EINECS: 225-515-1 ADR: 6.1,III |